Läs mer
AZD-5991, MedChemExpress
Beskrivning
AZD-5991 is a potent and selective Mcl-1 inhibitor with an IC50 of 0.7 nM in FRET assay and a Kd of 0.17 nM in surface plasmon resonance (SPR) assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-5991 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 2143061-81-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C35H34ClN5O3S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (37.19 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=C(CCCOC2=C(C=CC=C3)C3=CC4=C2)C5=C(N1C)C(C6=C(C)N(C)N=C6CSCC7=NN(C)C(CS4)=C7)=C(Cl)C=C5 |
| Visa mer |