Läs mer
AZD-6280, MedChemExpress
Produktkod. 16490408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490408 5 mg -
16457948 10 mg 10mg
16421889 1 mg -
16400616 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490408 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19872
MedChemExpress AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD-6280
CAS 942436-93-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N4O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC
Molekylvikt (g/mol) 366.41
Formel vikt 366.41
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation