Läs mer
AZD 6482, MedChemExpress
Produktkod. 16496567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496567 5 mg 5mg
16470217 50 mg -
16443848 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10344
MedChemExpress AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD 6482
Fysisk form Solid
CAS 1173900-33-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N4O4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym KIN-193
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.83 mM)
LEDER O=C1N2C(C([C@H](NC3=CC=CC=C3C(O)=O)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 408.45
Formel vikt 408.45
Procent renhet 98.85%