Läs mer
AZD 6482, MedChemExpress
Produktkod. p-200097012
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16496567
Brand: Medchem Express HY10344
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
AZD 6482 (KIN-193) is a potent and selective p110β inhibitor with an IC50 of 0.69 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD 6482
Fysisk form Solid
CAS 1173900-33-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N4O4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym KIN-193
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.83 mM)
LEDER O=C1N2C(C([C@H](NC3=CC=CC=C3C(O)=O)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 408.45
Formel vikt 408.45
Procent renhet 98.85%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.