Läs mer
AZD-7648, MedChemExpress
Beskrivning
AZD-7648 is a potent, orally active, selective DNA-PK inhibitor with an IC50 of 0.6 nM. AZD-7648 induces apoptosis and shows antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-7648 |
| CAS | 2230820-11-6 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20N8O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (13.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | CC1=CC2=NC=NN2C=C1NC3=NC=C(N(C)C(N4C5CCOCC5)=O)C4=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.4 |
| Formel vikt | 380.4 |
| Visa mer |