Läs mer
AZD-7762, MedChemExpress
Produktkod. 16490657
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490657 50 mg
16434338 10 mg
16407057 5 mg
16405256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10992
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD-7762
CAS 860352-01-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19FN4O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (275.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H]1CNCCC1)C2=C(C=C(S2)C3=CC=CC(F)=C3)NC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 362.42
Formel vikt 362.42
Procent renhet 99.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease