Läs mer
AZD-8835, MedChemExpress
Beskrivning
AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD-8835 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1620576-64-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H31N9O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (42.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCC(C2=NN(CC)C(C3=NC(C4=NN=C(C(C)(C)C)O4)=C(N)N=C3)=N2)CC1)CCO |
| Visa mer |