missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD-8835, MedChemExpress

Produktkod. p-200101347
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16498127

Brand: Medchem Express HY12869

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.

AZD8835 is a potent and selective inhibitor of PI3Kα and PI3Kδ with IC50s of 6.2 and 5.7 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD-8835
Fysisk form Solid
CAS 1620576-64-8
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H31N9O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (42.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(C2=NN(CC)C(C3=NC(C4=NN=C(C(C)(C)C)O4)=C(N)N=C3)=N2)CC1)CCO
Molekylvikt (g/mol) 469.54
Formel vikt 469.54
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.