Läs mer
AZD1080, MedChemExpress
Beskrivning
AZD1080 is a potent and selective GSK3 inhibitor. AZD1080 inhibits recombinant human GSK3α and GSK3β with pKi (IC50) of 8.2 (6.9 nM) and 7.5 (31 nM), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD1080 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 612487-72-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18N4O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 21.35 mg/mL (63.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | OC(N1)=C(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=N2)C4=C1C=CC(C#N)=C4 |
| Visa mer |