Läs mer
AZD1208, MedChemExpress
Produktkod. 16486826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486826 100 mg -
16452757 50 mg 50mg
16451186 200 mg -
16446678 10 mg -
16429237 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16486826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15604
MedChemExpress AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
AZD1208 is an orally bioavailable, highly selective PIM kinases inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD1208
CAS 1204144-28-4
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N3O2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 66.67 mg/mL (175.69 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=C(N3C[C@H](N)CCC3)C(C4=CC=CC=C4)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 379.48
Formel vikt 379.48
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease