Läs mer
AZD1283, MedChemExpress
Produktkod. 16492907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492907 50 mg
16456946 100 mg
16439387 5 mg
16406848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16492907 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15799
MedChemExpress AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10; with binding IC50 of 11 nM.
AZD1283 is a potent antagonist of the P2Y12 receptor with EC50 of 3.0 ug/kg/min, TI >10
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD1283
CAS 919351-41-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26N4O5S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C(OCC)=O)C=C(C#N)C(N2CCC(C(NS(=O)(CC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 470.54
Formel vikt 470.54
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation