missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AZD1390, MedChemExpress
Beskrivning
AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD1390 |
| CAS | 2089288-03-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32FN5O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(N1C(C)C)N(C)C2=C1C3=CC(C4=CC=C(OCCCN5CCCCC5)N=C4)=C(F)C=C3N=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.57 |
| Formel vikt | 477.57 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?