Läs mer
AZD2014, TRC
Produktkod. 30179588
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179588 100 mg
30179266 50 mg
30179421 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA808115100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009298-59-2
Molekylformel C25H30N6O3
Molekylvikt (g/mol) 462.54
Synonym AZD2014, Vistusertib
IUPAC-namn 3-[2,4-bis[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
LEDER CNC(=O)c1cccc(c1)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H30N6O3/c1-16-14-33-11-9-30(16)23-20-7-8-21(18-5-4-6-19(13-18)24(32)26-3)27-22(20)28-25(29-23)31-10-12-34-15-17(31)2/h4-8,13,16-17H,9-12,14-15H2,1-3H3,(H,26,32)/t16-,17-/m0/s1
Formel vikt 462.2379