Läs mer
AZD2098, MedChemExpress
Produktkod. 16460139
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16460139 10 mg 10mg
16412338 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16460139 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD2098
CAS 566203-88-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H9Cl2N3O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (299.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 334.18
Formel vikt 334.18
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation