Läs mer
AZD2858, MedChemExpress
Beskrivning
AZD2858 is a potent, orally active GSK-3 inhibitor, with IC50s of 0.9 and 5 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively, used in the research of fracture healing.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD2858 |
| CAS | 486424-20-8 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N7O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (27.56 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N3CCN(C)CC3)=O)C=C2)=CN=C1N)NC4=CC=CN=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.52 |
| Formel vikt | 453.52 |
| Visa mer |