Läs mer
AZD2932, MedChemExpress
Produktkod. 16467478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467478 10 mg 10mg
16459957 5 mg -
16427446 100 mg -
16413507 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18179
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD2932
CAS 883986-34-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (22.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CN(C(C)C)N=C1)CC2=CC=C(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 447.49
Formel vikt 447.49
Procent renhet 96.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease