missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD3229, MedChemExpress

Produktkod. 16497417
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497417 5 mg -
16483206 25 mg -
16460997 50 mg -
16454708 10 mg -
16435536 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112802

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.

AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD3229
CAS 2248003-60-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26FN7O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.55 mM)
LEDER COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 479.51
Formel vikt 479.51
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.