missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD3229 Tosylate, MedChemExpress

Produktkod. 16493206
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493206 25 mg
16470997 50 mg
16464708 10 mg
16445536 100 mg
16407427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112802A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.

AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD3229 Tosylate
CAS 2248003-71-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H34FN7O6S
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (153.44 mM)
LEDER COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1.CC5=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 651.71
Formel vikt 651.71
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.