Läs mer
AZD3264, MedChemExpress
Produktkod. 16477748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477748 10 mg -
16467606 100 mg 100mg
16420316 2 mg -
16403727 50 mg -
16400218 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19362
MedChemExpress AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.
AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD3264
CAS 1609281-86-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23N5O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (108.72 mM)
LEDER O=C(C1=C(NC(N)=O)SC(C2=CC=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2O[C@@H]4CNCC4)=C1)N
Molekylvikt (g/mol) 441.5
Formel vikt 441.5
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation