missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD3839, TRC

Produktkod. 30338068
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30338068 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30338068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA80814525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD3839
CAS 1227163-56-5
Molekylformel C24H15F4N5
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-Fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1-[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]-1H-isoindol-3-amine
InChI formel InChI=1S/C24H15F4N5/c25-19-6-2-5-18-21(19)22(29)33-23(18,17-7-8-32-20(10-17)24(26,27)28)16-4-1-3-14(9-16)15-11-30-13-31-12-15/h1-13H,(H2,29,33)
LEDER Cc1ccc(cc1)c2c(CN(C)C)n3c(ccc(C)c3)n2
IUPAC-namn 7-fluoro-3-(3-pyrimidin-5-ylphenyl)-3-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]isoindol-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 449.4
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.