Läs mer
AZD3965, MedChemExpress
Beskrivning
AZD3965 is a selective MCT1 inhibitor with a Ki of 1.6 nM, showing 6-fold selectivity over MCT2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD3965 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1448671-31-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24F3N5O5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (193.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C(C)C)C2=C(C(C(N3OC[C@@](C)(O)C3)=O)=C(CC4=C(C)NN=C4C(F)(F)F)S2)C(N1C)=O |
| Visa mer |