Läs mer
AZD3988, MedChemExpress
Produktkod. 16440578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16440578 5 mg
1 options
Produktkod. 16440578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50861
MedChemExpress AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD3988
CAS 892489-52-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22F2N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C=C1)[C@H](CC2)CC[C@@H]2CC(O)=O)C3=NN=C(NC4=CC=C(C(F)=C4)F)O3
Molekylvikt (g/mol) 456.44
Formel vikt 456.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism