Läs mer
AZD4547, MedChemExpress
Produktkod. 16495648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16495648 10 mg -
16486166 100 mg -
16481817 50 mg -
16461076 200 mg -
16448347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16495648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13330
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD4547
CAS 1035270-39-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H33N5O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 463.57
Formel vikt 463.57
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease