Läs mer
AZD4573, MedChemExpress
Beskrivning
AZD4573 is a potent and highly selective CDK9 inhibitor (IC50 of <4 nM) that enables transient target engagement for the treatment of hematologic malignancies.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD4573 |
| CAS | 2057509-72-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28ClN5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CN=C(NC([C@H]2CCC[C@@H](NC(C)=O)C2)=O)C=C1C3=C(CC(C)(C)C4)N4N=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.94 |
| Formel vikt | 429.94 |
| Visa mer |