Läs mer
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16479666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479666 50 mg
16472626 25 mg
16455847 5 mg
16413118 10 mg
16464406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16479666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100653A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor; disrupts BRD4 with an IC50 of 1.7 nM.
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 1869912-40-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H41N7O6
Kvantitet 50 mg
Synonym AZD-5153 HNT salt
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (50.92 mM)
LEDER O=C(C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1)O.O=C3N(C)CCN(CCOC4=CC=C(C5CCN(C6=NN7C(C=C6)=NN=C7OC)CC5)C=C4)[C@@H]3C
Molekylvikt (g/mol) 667.75
Formel vikt 667.75
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death