Läs mer
AZD5582, MedChemExpress
Beskrivning
AZD5582 is an antagonist of the inhibitor of apoptosis proteins (IAPs), which binds to the BIR3 domains cIAP1, cIAP2, and XIAP with IC50s of 15, 21, and 15 nM, respectively. AZD5582 induces apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD5582 |
| CAS | 1258392-53-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C58H78N8O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 66.25 mg/mL (65.25 mM) |
| LEDER | CN[C@@H](C)C(N[C@H](C(N1[C@H](C(N[C@H]2C3=CC=CC=C3C[C@H]2OCC#CC#CCO[C@H]4[C@@H](NC([C@@H]5CCCN5C([C@@H](NC([C@H](C)NC)=O)C6CCCCC6)=O)=O)C(C=CC=C7)=C7C4)=O)CCC1)=O)C8CCCCC8)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1015.29 |
| Formel vikt | 1015.29 |
| Visa mer |