Läs mer
AZD6738, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD6738 |
| CAS | 1352226-88-0 |
| Molekylformel | C20H24N6O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-[1-[[S(R)]-S-Methylsulfonimidoyl]cyclopropyl]-6-[(3R)-3-methyl-4-morpholinyl]-2-pyrimidinyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, AZD 6738 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N6O2S/c1-13-12-28-10-9-26(13)17-11-16(20(5-6-20)29(2,21)27)24-19(25-17)15-4-8-23-18-14(15)3-7-22-18/h3-4,7-8,11,13,21H,5-6,9-10,12H2,1-2H3,(H,22,23)/t13-,29-/m1/s1 |
| LEDER | N=[S](C1(C2=NC(C3=C(C=CN4)C4=NC=C3)=NC(N(CCOC5)[C@@H]5C)=C2)CC1)(C)=O |
| IUPAC-namn | imino-methyl-[1-[6-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)pyrimidin-4-yl]cyclopropyl]-oxo-λ6-sulfane |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.51 |