Läs mer
AZD7507, MedChemExpress
Produktkod. 16497617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497617 5 mg -
16484868 10 mg -
16483266 25 mg 25mg
16425656 100 mg -
16421127 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117244
MedChemExpress AZD7507 is a potent and orally active CSF-1R inhibitor, with antitumor activity.
AZD7507 is a potent and orally active CSF-1R inhibitor, with antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD7507
CAS 1041852-85-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27FN6O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 130 mg/mL (286.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=NN=C2C=C(C(N3CCN(CC3)CCO)=CC2=C1NC4=CC=C(C=C4F)C)OC
Molekylvikt (g/mol) 454.5
Formel vikt 454.5
Procent renhet 99.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease