Läs mer
AZD7507, MedChemExpress
Beskrivning
AZD7507 is a potent and orally active CSF-1R inhibitor, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD7507 |
| CAS | 1041852-85-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27FN6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (286.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=NN=C2C=C(C(N3CCN(CC3)CCO)=CC2=C1NC4=CC=C(C=C4F)C)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.5 |
| Formel vikt | 454.5 |
| Visa mer |