Läs mer
AZD7545, MedChemExpress
Beskrivning
AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD7545 |
| CAS | 252017-04-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18ClF3N2O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (96.06 mM) |
| LEDER | O=C(N(C)C)C1=CC=C(S(=O)(C2=CC=C(NC([C@@](C)(O)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=C2)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.87 |
| Formel vikt | 478.87 |
| Visa mer |