Läs mer
AZD7687, MedChemExpress
Produktkod. 16459147
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459147 5 mg -
16452667 50 mg 50mg
16446578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16459147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15497
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
AZD7687 is a potent, selective, reversible and orally active diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT1) inhibitor with an IC50 of 80 nM for human DGAT1. AZD7687 can be used for type 2 diabetes mellitus and obesity research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD7687
CAS 1166827-44-6
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25N3O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.08 mM)
LEDER CC1=C(C(N)=O)N=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C(C)=N1
Molekylvikt (g/mol) 367.44
Formel vikt 367.44
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism