Läs mer
AZD8055, TRC
Produktkod. 30341672
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30341672 100 mg
1 options
Produktkod. 30341672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA808130100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material AZD8055
CAS 1009298-09-2
Molekylformel C25 H31 N5 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]- 2-methoxyphenyl]methanol, AZD 8055, [5-[2,4-Bis((3S)-3-methylmorpholin-4-yl)pyrido[5,6-e]pyrimidin-7-yl]-2-methoxyphenyl]methanol
InChI formel InChI=1S/C25H31N5O4/c1-16-14-33-10-8-29(16)24-20-5-6-21(18-4-7-22(32-3)19(12-18)13-31)26-23(20)27-25(28-24)30-9-11-34-15-17(30)2/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17-/m0/s1
LEDER COc1ccc(cc1CO)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C
IUPAC-namn [5-[2,4-bis[(3S)-3-metylmorfolin-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-metoxyfenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 465.54
Formel vikt 465.2376