Läs mer
AZD8186, MedChemExpress
Produktkod. 16467817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467817 5 mg 5mg
16435098 10 mg 10mg
16425826 100 mg -
16401337 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12330
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD8186
CAS 1627494-13-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H25F2N3O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (76.51 mM)
LEDER O=C(C1=CC([C@H](NC2=CC(F)=CC(F)=C2)C)=C3C(C(C=C(N4CCOCC4)O3)=O)=C1)N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 457.47
Formel vikt 457.47
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease