Läs mer
AZD8329, MedChemExpress
Produktkod. p-200097483
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16487436
Brand: Medchem Express HY18173
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
AZD8329 is a potent 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) inhibitor with an IC50 of 9 nM for human 11β-HSD1, displays excellent selectivity versus 11β-HSD2, 17β-HSD1 and 17β-HSD3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD8329
Fysisk form Solid
CAS 1048668-70-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31N3O3
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (148.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N2N=CC(C(NC3C(C4)CC5CC4CC3C5)=O)=C2C(C)(C)C)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 421.53
Formel vikt 421.53
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.