Läs mer
AZD8330, MedChemExpress
Produktkod. 16484958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484958 10 mg -
16461207 50 mg -
16457697 5 mg 5mg
16445736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12058
MedChemExpress AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZD8330
CAS 869357-68-6
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17FIN3O4
Kvantitet 10 mg
Synonym ARRY-424704 ARRY-704
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.81 mM)
LEDER IC1=CC(F)=C(C=C1)NC(N2C)=C(C=C(C2=O)C)C(NOCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 461.23
Formel vikt 461.23
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease