missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AZD9056 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16490228
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490228 5 mg
16447768 10 mg
16413737 50 mg
16457616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19427A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.

AZD9056 hydrochloride is a selective orally active inhibitor of P2X7 which plays a significant role in inflammation and pain-causing diseases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AZD9056 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 345303-91-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H36Cl2N2O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (109.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (3.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(C1=CC(CCCNCCCO)=CC=C1Cl)NCC2(C[C@H](C3)C4)C[C@H]4C[C@H]3C2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 455.46
Formel vikt 455.46
Procent renhet 98.14%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.