Läs mer
AZD9496, MedChemExpress
Beskrivning
AZD9496 is a potent and selective estrogen receptor (ERα) antagonist with an IC50 of 0.28 nM. AZD9496 is an orally bioavailable selective oestrogen receptor degrader (SERD).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZD9496 |
| CAS | 1639042-08-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25F3N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 104.5 mg/mL (236.17 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)/C=C/C1=CC(F)=C([C@H]2N(CC(C)(F)C)[C@H](C)CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)C(F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.47 |
| Formel vikt | 442.47 |
| Visa mer |