Läs mer
Azelaic acid, 85-90%, tech., flakes, ACROS Organics™
Produktkod. 10214610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Plastic bottle
Produktkod.
10214610 25g; Plastic bottle
1 options
Produktkod. 10214610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105120250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelaic acid
Namnnotering tech., 85-90%
CAS 123-99-9
Färg White
Analysprocentintervall 85 to 90%
Molekylformel C9H16O4
Linjär formel HOOC(CH2)7COOH
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
InChI-nyckel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
IUPAC-namn nonanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Formel vikt 188.22
Procent renhet ≥85%
Kvalitet Technical
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastic bottle
Fysisk form Flakes