Läs mer
Azelainsyra, 96 %
Produktkod. 11329208
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329208 100 g 100g
11339208 25 g 25g
11349208 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042587.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
Azelainsyra fungerar som en antiinflammatorisk förening. Det uppvisar också anti akne aktivitet. Det reglerar uttrycket av antoxidativa enzymer. Azelainsyra hämmar även proliferation av melanocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-99-9
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.223
MDL-nummer MFCD00004432
InChI-nyckel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC-namn nonandisyra
LEDER C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelaic acid
Smältpunkt ∼102°C
Kokpunkt 286°C (100mmHg)
Beilstein 1101094
Merck Index 14,905
Löslighetsinformation Soluble in water (2.4mg/ml at 20°C),ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol.
Formel vikt 188.22
Procent renhet 96%
Densitet 1.225 g/mL
Kvantitet 100 g
Flampunkt 215°C (419°F)
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.