Läs mer
Azelainsyra, 98 %
Produktkod. 10477022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10477022 100 g Glasflaska 100g
10476832 25 g Glasflaska 25g
13469508 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10477022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401521000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 SEK
    869.65 SEK / 100g
    Save 120.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 123-99-9 | C9H16O4 | 188,223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-99-9
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.223
MDL-nummer MFCD00004432
InChI-nyckel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
IUPAC-namn nonandisyra
LEDER C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelaic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 98,0 °C till 103,0 °C
Kokpunkt 237,0 °C (20,0 hPa)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
Flampunkt 215 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Lite kristallint pulver eller flingor
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel HOOC(CH2)7COOH
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,4 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i alkohol och eter: 2,7 g/100 ml (15 °C), lösliga i organiska lösningsmedel, lätt lösliga i bensen
Formel vikt 188.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.