Läs mer
Azelainsyra, LoGiCal
Produktkod. 30459159
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459159 10 mg
1 options
Produktkod. 30459159 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0687.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Analyt- eller komponentnamn 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H16 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Nonanedioinsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 188,1049 g/mol