Läs mer
Azelainsyra, Mikromol™
Produktkod. 17963556
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17963556 500 mg
1 options
Produktkod. 17963556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0687.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Azelainsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Analyt- eller komponentnamn 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H16 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Nonanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 188,1049 g/mol