Läs mer
Azelainsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11412406 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412406 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11412406 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521509880
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelaic Acid
CAS 123-99-9
Kvantitet 100 g
Molekylformel C9H16O4
Synonym azelaic acid, finacea, anchoic acid, azelex, lepargylic acid, skinoren, 1,7-heptanedicarboxylic acid, heptanedicarboxylic acid, 1,9-nonanedioic acid, emerox 1110
InChI-nyckel BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O
IUPAC-namn nonandisyra
Molekylvikt (g/mol) 188.223
PubChem CID 2266
ChEBI CHEBI:48131
Formel vikt 188.22