Läs mer
Azelaic Acid,, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15820761
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15820761 1 kg 1kg
15810761 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15820761 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 SEK
    1090.00 SEK / 1kg
    Save 70.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Technical grade for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-99-9
Molekylformel HOOC(CH2)7COOH
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelaic Acid,
Smältpunkt 107°C
Kokpunkt 237°C/20 hPa
Densitet 1.029 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00004432
Synonym Azelaic acid,, Nonanedioic acid, Azelaic acid,