Läs mer
Azelainsyra, teknik. 80 %
Beskrivning
Den appliceras i organisk syntes, lack, polyesterlim och uretanelastomerer. Azelainsyra hämmar direkt kallikrein 5 (KLK5), nedreglerar uttrycket av KLK5, tollliknande receptor 2 (TLR 2) och katelicidin, och undertrycker aktiviteten av serinproteaser. I PUFA-behandlade fibroblaster minskar azelainsyra genereringen av ROS och uppreglerar uttrycket av antioxidativa enzymer, vilket hämmar cellskador; agonistaktivitet vid PPAR? tros driva på dessa effekter. Azelainsyra hämmar även proliferation av melanocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azelaic acid |
| Smältpunkt | ∼102°C |
| Kokpunkt | 286°C (100mmHg) |
| Beilstein | 1101094 |
| Merck Index | 14,905 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water at 20°C 2.4g/L. Soluble in ethanol (5%),DMSO,methanol (70mg/ml),and alcohol. |
| Formel vikt | 188.22 |
| Procent renhet | 80% |
| Kvalitet | Teknisk |
| Densitet | 1.225 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.