Läs mer
Azelainsyra, TRC
Produktkod. 30134239
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134239 1 g
17952165 25 g
17910465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8081401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-99-9
Molekylformel C9 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
IUPAC-namn Nonanedioinsyra
LEDER OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 188.1049
Procent renhet >95%