Läs mer
Azelastinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30461208
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461208 1 ml
1 options
Produktkod. 30461208 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0362.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Azelastinhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelastine hydrochloride
CAS 79307-93-0
Analyt- eller komponentnamn Azelastine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2 H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1 H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9 CI), A 5610, Allergodil, Astelin, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M, W 2979 M
InChI formel InChI=1 S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18 H,4-5,12-15H2,1H3;1 H
LEDER Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)metyl]-2-(1-metylazepan-4-yl)fthalazin-1-on; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 418.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 417,1375 g/mol