Läs mer
Azelastinhydroklorid EP-förorening E (som (Z)-isomer), Mikromol™
Beskrivning
Azelastinhydroklorid EP förorening E (som (Z)-isomer)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 105279-16-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H9 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP) Z-Isomer, Azelastine Imp. E (EP) Z-Isomer, (Z)-3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one, Azelastine Hydrochloride Impurity E as Z-Isomer, Azelastine Impurity E as Z-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9- |
| LEDER | Clc1ccc(\C=C\2/OC(=O)c3ccccc23)cc1 |
| IUPAC-namn | (3Z)-3-[(4-klorofenyl)metyliden]-2-bensofuran-1-ett |
| Visa mer |