Läs mer
Azelastinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18031700
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18031700 250 mg
1 options
Produktkod. 18031700 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0362.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Azelastinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelastine hydrochloride
CAS 79307-93-0
Analyt- eller komponentnamn Azelastine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)metyl]-2-(1-metylazepan-4-yl)fthalazin-1-on; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 418.36
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 417,1375 g/mol