Läs mer
Azelastin N-oxid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30040432
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040432 50 mg
30041387 10 mg
30041071 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA80826050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 640279-88-5
Molekylformel C22 H24 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 397.9
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)metyl]-2-(1-metyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl)ftalazin-1-one
LEDER C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formel vikt 397.1557
Procent renhet >95%